Learn More
Robenidine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16448856
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16448856 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2157
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Robenidine hydrochloride is an anticoccidial agent which is also active against MRSA and VRE with MIC50s of 8.1 and 4.7 μM, respectively.
Robenidine hydrochloride is an anticoccidial agent which is also active against MRSA and VRE with MIC50s of 8.1 and 4.7 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Robenidine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 25875-50-7
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14Cl3N5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 6.25 mg/mL (16.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES N=C(N/N=C/C1=CC=C(Cl)C=C1)N/N=C/C2=CC=C(Cl)C=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 370.66
Poids de la formule 370.66
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research