Learn More
Chlorhydrate de robénide, TRC
Code produit 30134607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
100mg
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134607 10 g 10g
30134330 100 g 100g
17945025 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134607 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR63900010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25875-50-7
Formule moléculaire C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 370.66
Synonyme 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
Nom IUPAC 1,3-bis[(E)-(4-chlorophényl)méthylidénénamine]guanidine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Robenidine hydrochloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
Poids de la formule 369.0315