Learn More
BRAND™ Pointes robotiques, manipulation de liquides, BIO-CERT™, stériles
Code produit 17506696 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 50 μl
10 à 200 μl
10 à 300 μL
40 à 1000 μL
Conditionnement:
960 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17506696 1 à 50 μl 960 pièces
17566696 10 à 200 μl 960 pièces
17576696 10 à 300 μL 960 pièces
17586696 40 à 1000 μL 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17506696 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 733166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    101.85€ / 960 pièces
    Économisez 1.15€
    1% de réduction
En stock
Les pointes de pipettes offrent une qualité fiable, ce qui est parfait pour les analyses précises et exigeantes effectuées grâce au robot de pipetage de la station de manipulation de liquides.
  • Les matières premières sont sans DiHEMDA ni oléamide. Les embouts sont fabriqués à BRAND Ils sont conditionnés dans des conditions de salle blanche contrôlées et emballés automatiquement. Aucun agent de séparation ni de démoulage n’est utilisé. Tous les embouts montés et les embouts de filtration jusqu'à 1000 μL sont exempts d'ADN (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), endotoxines (< 1 pg) et ATP (< 1 fg).
  • Pour les utiliser avec des robots de pipetage, les pointes doivent correspondre au mode de fonctionnement du robot en termes de géométrie et de propriétés de surface. BRAND Les embouts de pipettes robotisés et les embouts de filtres robotisés répondent à toutes les exigences d'utilisation avec le robot de pipetage de la station de manipulation de liquides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 50 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Conditionnement TipRack (960/boîte)
Type de produit Cônes robotisés