Learn More
BRAND™ Pointes robotiques, manipulation de liquides, BIO-CERT™, stériles
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Les matières premières sont sans DiHEMDA ni oléamide. Les embouts sont fabriqués à BRAND Ils sont conditionnés dans des conditions de salle blanche contrôlées et emballés automatiquement. Aucun agent de séparation ni de démoulage n’est utilisé. Tous les embouts montés et les embouts de filtration jusqu'à 1000 μL sont exempts d'ADN (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), endotoxines (< 1 pg) et ATP (< 1 fg).
- Pour les utiliser avec des robots de pipetage, les pointes doivent correspondre au mode de fonctionnement du robot en termes de géométrie et de propriétés de surface. BRAND Les embouts de pipettes robotisés et les embouts de filtres robotisés répondent à toutes les exigences d'utilisation avec le robot de pipetage de la station de manipulation de liquides.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 40 à 1000 μL |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Conditionnement | TipRack (960/boîte) |
| Type de produit | Cônes robotisés |
| Matériau | Polypropylène |