Learn More
Testo™ Sonde alimentaire robuste
Code produit 10748981
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la sonde:
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la sonde unitSize
10748981 4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10748981 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0609 2272
Il en reste null
Spécification
Type Sonde, alimentaire solide
Certifications/Conformité 60751, conforme aux normes EN 13485 et HACCP
Temps de réponse 10 s
Diamètre (métrique) de la sonde 4 mm