Learn More
Sel de Rochelle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Sodium Tartrate (AS) |
| CAS | 6381-59-5 |
| Formule moléculaire | C4 H4 O6 . K . Na . 4 H2 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (+)-(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1 |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | potassium;sodium;(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate;tétrahydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.22 |
| Poids de la formule | 281.9965 |