Learn More
SP Genevac™ Kit de connexion Chiller Rocket Synergy 2
Code produit 31723013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Connecteur refroidisseur
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
31723013 Connecteur refroidisseur 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31723013 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur 701183
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Kit de connexion complet pour intégrer le système Rocket Synergy 2 avec un refroidisseur, garantissant un fonctionnement fiable.
  • Contient des raccords de tuyau d’eau à paroi dure isolée
  • Câble RS232 pour la connexion système
Spécification
Type Connecteur refroidisseur