Learn More
SP Genevac™ Adaptateur de bouteille Rocket Synergy 2 Dionex 250 mL ASE
Description
- Permet de traiter jusqu’à 6 bouteilles simultanément
- Lot de 6
- Adaptateur permettant l’utilisation de Dionex™ bouteilles de collecte de 250 mL ASE
- Compatible avec Rocket Synergy 2 Rocket Synergy
- Compatible uniquement avec les rotors Flask
Specifications
Specifications
| Matériau | Plastique |
| Type | Kit d’adaptateurs |