Learn More
SP Genevac™ Évaporateur à haute vitesse Rocket Synergy 2 avec purge de gaz inerte
Product Code. 31723026
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
4 L
Unit Size:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
31723026 4 L 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 31723026 Supplier SP Genevac™ Supplier No. RKS223050SPW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Jamais l’évaporation des solvants n’a été aussi facile.
  • Conçu pour des échantillons à grand volume, y compris des lots dans la pharma, l’environnement, la chimie agricole et les aliments, arômes, parfums, flux de travail
  • Genevac L’évaporateur à solvant Rocket Synergy 2 permet une automatisation à grande vitesse en marche
  • Fournit jusqu’à six fois le débit d’un évaporateur rotatif
  • Technologie de drainage automatique et chauffage à basse pression à vapeur et purge des gaz inertes pour une évaporation plus rapide et plus précise
Specifications
Matériau de la cuve Aluminium
Modèle Synergie Rocket 2
Plage de températures (métrique) 30 °C à 60 °C
Volume (métrique) 4 L
Type de produit Évaporateur