Learn More
SP Genevac™ Évaporateur à grande vitesse Rocket Synergy 2
Code produit 31723004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 L
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31723004 4 L 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31723004 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur RKS223050SNW
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Jamais l’évaporation des solvants n’a été aussi facile.
  • Conçu pour des échantillons à grand volume, y compris des lots dans la pharma, l’environnement, la chimie agricole et les aliments, arômes, parfums, flux de travail
  • Genevac L’évaporateur à solvant Rocket Synergy 2 permet une automatisation à grande vitesse en marche
  • Fournit jusqu’à six fois le débit d’un évaporateur rotatif
  • Technologie de drainage automatique et chauffage à la vapeur basse pression pour une évaporation plus rapide et plus précise
Spécification
Matériau de la cuve Aluminium
Modèle Synergie Rocket 2
Plage de températures (métrique) 30 °C à 60 °C
Volume (métrique) 4 L
Type de produit Évaporateur