Learn More
OHAUS™ Agitateur basculant
Code produit 15762209 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Type de contrôleur:
Analogique
Numérique
Type de plateforme:
1 niveau
2 niveau
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Type de plateforme unitSize
15762209 Analogique 1 niveau 1 pièce
15712219 Numérique 1 niveau 1 pièce
15772209 Analogique 2 niveau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15762209 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30391954
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur basculant OHAUS™ est conçu pour les applications qui nécessitent un mouvement semblable à celui d’une scie.
  • Contrôle numérique
    • Idéal pour le travail de culture cellulaire
    • Conçu pour être utilisé dans diverses conditions environnementales
    • Réglage électronique de l’inclinaison de 0 à 15°C pendant le fonctionnement de l’unité
    • Affichage de la vitesse, de l’angle d’inclinaison et de la durée
    • Minuterie avec alarme sonore
  • Commande analogique
    • Option simple et économique pour tous vos besoins de basculement
    • Parfaits pour les applications de culture cellulaire et de transfert et conçus pour être utilisés dans une grande variété de conditions environnementales
    • Fourni avec un tapis antidérapant en caoutchouc de 356 x 279 mm
    • Contrôle variable de la vitesse, de l’inclinaison et de la durée
    • Capacité de 7,3 kg
    • Le modèle à deux niveaux double la capacité de fonctionnement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation 0 à 15°
Capacité de charge (métrique) 7,3 kg
Vitesse de rotation 1 à 75 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 0,065 A
Plage de températures (métrique) -10°C à +60°C
Ampérage 0,065 A
Type de produit Agitateur basculant, 1 niveau
Certifications/Conformité CE, TUV
Type de bouchon Prise EU
Matériau Plateforme en aluminium
Profondeur (impériale) 16,80 po
Profondeur (métrique) 42,50 cm
Dimensions (L x l) de la plateforme 35,6 x 27,9 cm
Dimensions (L x l x H) 42,5 x 25,4 x 14 cm
Hauteur (impériale) 5,50 po
Hauteur (métrique) 14 cm
Longueur (impériale) 16,80 in
Longueur (métrique) 42,50 cm
Largeur (impériale) 11,00 po
Largeur (métrique) 27,90 cm
Type de contrôleur Analogique
Modèle SHRK07AL1, EU
Type de plateforme 1 niveau
Plage de durée 1 à 120 min