Learn More
OHAUS™ Agitateur basculant
Code produit 15772209 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
Analogique
Numérique
Type de plateforme:
1 niveau
2 niveau
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur Type de plateforme Conditionnement
15772209 Analogique 2 niveau 1 pièce
15712219 Numérique 1 niveau 1 pièce
15762209 Analogique 1 niveau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15772209 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30391961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00€
    943.00€ / 1 pièces
    Économisez 352.00€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur basculant OHAUS™ est conçu pour les applications qui nécessitent un mouvement semblable à celui d’une scie.
  • Commande analogique
  • Option simple et économique pour tous vos besoins de basculement
  • Parfaits pour les applications de culture cellulaire et de transfert et conçus pour être utilisés dans une grande variété de conditions environnementales
  • Fourni avec un tapis en caoutchouc antidérapant de 356 x 279 mm
  • Contrôle variable de la vitesse, de l’inclinaison et de la durée
  • Capacité de 7,3 kg
  • Le modèle à deux niveaux double la capacité de fonctionnement
Note:   Le tapis blanc à picots présenté sur la photo est vendu séparément (voir 15762559, Ohaus Tapis à alvéoles). Le tapis antidérapant noir est inclus de série.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation 0 à 15°
Capacité de charge (métrique) 7,3 kg
Vitesse de rotation 1 à 75 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 0,065 A
Plage de températures (métrique) -10°C à +60°C
Ampérage 0,065 A
Type de produit Agitateur basculant, 2 niveau
Certifications/Conformité CE, TUV
Type de prise Prise EU
Matériau Plateforme en aluminium
Profondeur (impériale) 16,80 po
Profondeur (métrique) 42,50 cm
Dimensions (L x l) de la plateforme 35,6 x 27,9 cm
Dimensions (L x l x H) 42,5 x 25,4 x 14 cm
Hauteur (impériale) 5,50 po
Hauteur (métrique) 14 cm
Longueur (impériale) 16,80 in
Longueur (métrique) 42,50 cm
Largeur (impériale) 11,00 po
Largeur (métrique) 27,90 cm
Type de contrôleur Analogique
Modèle SHRK07AL2, EU
Type de plateforme 2 niveau
Plage de durée 1 à 120 min