Learn More
Horst™ Capteurs à tige
Code produit 10407701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1mm
3mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10407701 1mm 1 pièce
10448641 3mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10407701 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 70206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.33€
    111.00€ / 1 pièces
    Économisez 62.33€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Diamètre (métrique) 1mm
Diamètre (métrique) interne 1 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 500mm
Type de produit Capteur à tige
max. (métrique) 1000°C