Learn More
Horst™ Capteurs à tige
Code produit 10448641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1mm
3mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10448641 3mm 1 pièce
10407701 1mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10448641 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 70250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.90€
    89.50€ / 1 pièces
    Économisez 51.40€
    36% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Diamètre (métrique) 3mm
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau PVC
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 300mm
Type de produit Capteur à tige
max. (métrique) 500°C