Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rofécoxib |
| CAS | 162011-90-7 |
| Quantité | 250 mg |
| Solubilité | soluble dans le chloroforme, DMSO |
| Formule moléculaire | C17 H14 O4 S |
| Poids de la formule | 314,36 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Type de produit | Réactif |
| Pureté | ≥ 97,5 % (GC) |
Sécurité et traitement
- Rofecoxib
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Rofecoxib