Learn More
Rohamere 6661-0 (Mélange de régiomères), TRC
Code produit 30408911
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30408911 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408911 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR35847050MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-((3,5,5-trimethyl-6-(2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethoxycarbonylamino)hexyl)carbamoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate
CAS 1342259-25-9
Formule moléculaire C23 H38 N2 O8
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H38N2O8/c1-16(2)19(26)30-10-12-32-21(28)24-9-8-18(5)14-23(6,7)15-25-22(29)33-13-11-31-20(27)17(3)4/h18H,1,3,8-15H2,2,4-7H3,(H,24,28)(H,25,29)
SMILES CC(CCNC(=O)OCCOC(=O)C(=C)C)CC(C)(C)CNC(=O)OCCOC(=O)C(=C)C
Nom IUPAC 4,13-dihydroxy-7,9,9-triméthyl-3,14-dioxa-5,12-diazahexadéca-4,12-diène-1,16-diyl bis(2-méthylacrylate) 4,13-dihydroxy-7,7,9-triméthyl-3,14-dioxa-5,12-diazahexadéca-4,12-diène-1,16-diyl bis(2-méthylacrylate)
Poids moléculaire (g/mol) 470.556
Poids de la formule 470.263
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.