Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’étalonnage de fond et de ROI, 96 puits
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Le kit d’étalonnage de fond de ROI & de 96 puits est utilisé pour gérer votre instrument de PCR en temps réel avec un bloc standard de 96 puits.
- L’étalonnage de la région d’intérêt (ROI) et de fond doit être effectué après le changement de la lampe.
- Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à -20°C ± 5°C |
| Colorant étalonné | Mélange exclusif |
| À utiliser avec (équipement) | ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx |
| Type de produit | Kit d’étalonnage de fond |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 2 plaques à 96 puits |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |
For In Vitro Diagnostic Use