Learn More
Rolipram, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473217
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16473217
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY16900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Rolipram is a selective phosphodiesterases PDE4 inhibitor with IC50s of 3 nM, 130 nM and 240 nM for PDE4A, PDE4B, and PDE4D, respectively.
Rolipram is a selective phosphodiesterases PDE4 inhibitor with IC50s of 3 nM, 130 nM and 240 nM for PDE4A, PDE4B, and PDE4D, respectively.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Rolipram
CAS 61413-54-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H21NO3
Quantité 50 mg
Synonyme (R,S)-Rolipram SB 95952 ZK 62711
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 41 mg/mL (148.91 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1NCC(C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)C1
Poids moléculaire (g/mol) 275.34
Poids de la formule 275.34
Pourcentage de pureté 98.6%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt