Learn More
Rolitetracycline, MedChemExpress
Code produit 16489967
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16489967 5 mg -
16467488 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16489967 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18257
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Rolitetracycline, a derivative of tetracycline, is a broad-spectrum antibiotic. Rolitetracyclin has a role as a protein synthesis inhibitor, an antiprotozoal drug and a prodrug.
Rolitetracycline, a derivative of tetracycline, is a broad-spectrum antibiotic. Rolitetracyclin has a role as a protein synthesis inhibitor, an antiprotozoal drug and a prodrug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Rolitetracycline
CAS 751-97-3
Couleur Light Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H33N3O8
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité H2O : 10 mg/mL (18.95 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@](C)(O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)NCN5CCCC5
Poids moléculaire (g/mol) 527.57
Poids de la formule 527.57
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation