Learn More
Brady™ Marqueur de rouleau sans support - Vapeur
Code produit 11715563 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
11715563 100 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11715563 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 226759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    306.67€ / 1 rouleaux
    Économisez 56.33€
    15% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Le marqueur de rouleau sans support (vapeur) est fabriqué en polyester avec un sur-laminage en polyester.
  • Adhésif permanent à base d'acrylique.
Spécification
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Noir sur gris
Format Rouler
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
Afficher le texte Vapeur
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Langues Français
Nb par paquet 220 marqueurs/rouleau
Quantité 220/rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +284 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +140 °C
Épaisseur (impériale) 0,0047 in
Épaisseur (métrique) 0.119 mm
Dimensions (L x l) 33 m x 100 mm
Dimensions (L x l x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Longueur (impériale) 108.27 ft.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (impériale) 5,91 in
Hauteur (métrique) 150 mm
Hauteur (métrique) du caractère 13 mm
Alternate Part Number PMFL-VAPEUR-GY4-RLL090