Learn More
Brady™ Marqueurs pour rouleaux
Code produit 11785573 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l) : 33 m x 100 mm ; Texte à afficher : Acide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11785573 Dimensions (L x l) : 33 m x 100 mm ; Texte à afficher : Acide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11785573 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 226773
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Marqueurs de tuyauteries européens
• Sont munis des symboles chimiques conformes aux directives européennes 67/458 et 88/379
• Obligatoire pour les tuyauteries apparentes transportant ou contenannt des substances dangereuses à tous les points de connexion, législation européenne 92/58
• Permet de travailler en toute sécurité
• Conforme à la norme européenne RAL pour le code couleur
• Marqueurs autocollants en polyester laminé, haute résistance aux UV, à des températures de -40°C à +120°C, à l'abrasion, aux intempéries et aux solvants
• Marqueurs individuels vendus par 2 ou 3 en fonction des dimensions du marqueur
• Marqueurs en rouleau vendus par 30, 220 ou 505 en fonction des dimensions du marqueur ou du diamètre du tuyau
• Marqueurs sans supports
• Marqueurs en rouleau
Spécification
Certifications/Conformité European Directives 67/548 and 88/379
Couleur Violet
Matériau Polyester
Afficher le texte Acide
À utiliser avec (application) Utilisé pour les marqueurs pour tuyaux et les panneaux de sécurité
Quantité 505/boîte
Longueur (métrique) 33 m
Hauteur (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) du caractère 8 mm