Learn More
Brady™ Marqueurs pour rouleaux
Code produit 11755573 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Afficher le texte:
Air
Eau
Eau incendie
Vapeur
Dimensions (L x l x H):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Hauteur (métrique) du caractère:
8 mm
13 mm
Conditionnement:
1 ROLL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Afficher le texte Dimensions (L x l x H) Hauteur (métrique) du caractère Conditionnement
11755573 Air 33 m x 100 mm x 150 mm 13 mm 1 ROLL
11745573 Air 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
11775573 Vapeur 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
11765573 Eau 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
11735573 Eau incendie 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11755573 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 226384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    306.67€ / 1 rouleaux
    Économisez 56.33€
    15% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Certifications/Conformité Directives européennes 67/548 et 88/379
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Polyester
Couleur Blanc sur bleu
Affichage Pictogram and Text
Finition Opaque
Format Rouler
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
Stérilité Non-sterile
Afficher le texte Air
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Langues Français
Nb par paquet 220 marqueurs/rouleau
Quantité 505/boîte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +284 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +140 °C
Épaisseur (impériale) 0,0047 in
Épaisseur (métrique) 0.119 mm
Dimensions (L x l) 33 m x 100 mm
Dimensions (L x l x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Longueur (impériale) 108.27 ft.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (impériale) 5,91 in
Hauteur (impériale) de caractère 0,51 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) du caractère 13 mm
Alternate Part Number PMFL-AIR-BL4-RLL090