Learn More
Brady™ Marqueurs pour rouleaux
Code produit 11775573 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Afficher le texte:
Air
Eau
Eau incendie
Vapeur
Dimensions (L x l x H):
33 m x 100 mm x 150 mm
33 m x 100 mm x 60 mm
Hauteur (métrique) du caractère:
8 mm
13 mm
Conditionnement:
1 ROLL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Afficher le texte Dimensions (L x l x H) Hauteur (métrique) du caractère Conditionnement
11775573 Vapeur 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
11755573 Air 33 m x 100 mm x 150 mm 13 mm 1 ROLL
11745573 Air 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
11765573 Eau 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
11735573 Eau incendie 33 m x 100 mm x 60 mm 8 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11775573 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 226758
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    306.67€ / 1 rouleaux
    Économisez 56.33€
    15% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Certifications/Conformité Directives européennes 67/548 et 88/379
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Noir sur gris
Format Rouler
Matériau Polyester
Type de produit Marqueur pour tuyaux
Afficher le texte Vapeur
À utiliser avec (application) Marquage des tuyaux et des vannes
Langues Français
Nb par paquet 505 marqueurs/rouleau
Quantité 505/boîte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +284 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à +140 °C
Épaisseur (impériale) 0,0047 in
Épaisseur (métrique) 0.119 mm
Dimensions (L x l) 33 m x 100 mm
Dimensions (L x l x H) 33 m x 100 mm x 60 mm
Longueur (impériale) 108.27 ft.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 3,94 in
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (impériale) 2,36 in
Hauteur (impériale) de caractère 0,31 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Hauteur (métrique) du caractère 8 mm
Alternate Part Number PMFL-VAPEUR-GY3-RLL090