Learn More
Grant Instruments Plateforme à rouleaux pour PTR-35
Code produit 30274364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimension du tube:
15 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimension du tube unitSize
30274364 15 ml 1 pièce
30274329 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30274364 Fournisseur Grant Instruments Code fournisseur RP8/15
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plateforme à rouleaux pour 8 tubes avec un 5° Inclinaison pour une homogénéité de mélange accrue.
  • Capacité de 8 tubes à un angle fixe de 5° .
  • Compatible avec le PTR-35
  • Disponible pour s'adapter aux tubes de 15 mL ou de 50 mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 tubes
Dimension du tube 15 ml
Type de produit Adaptateur de Rotor
Matériau Acier inoxydable
Profondeur (impériale) 3,15 in
Profondeur (métrique) 80 mm
Diamètre (impériale) 3,15 in
Diamètre (métrique) 80 mm
Hauteur (impériale) 3,15 in
Hauteur (métrique) de la plateforme 80 mm
Longueur (impériale) 8,7 in
Longueur (métrique) de la plateforme 220 mm
Épaisseur (impériale) 0,15 in
Épaisseur (métrique) 4 mm
Largeur (impériale) 3,15 in
Largeur (métrique) de la plateforme 80 mm
Poids (impériale) 0.66 lb.
Poids (métrique) 300 g
Modèle RP-8/15
À utiliser avec (application) Mélange de la rotation
À utiliser avec (équipement) PTR-35
Garantie et services 2 ans
Quantité 1 de chaque