Learn More
Thermo Scientific™ Tiroirs coulissants
Code produit 16227741 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Jeu complet de tiroirs SS
Tiroir en PP supplémentaire
Capacité (impériale):
11,5 ft3
23,3 ft3
29,2 pi3
51,1 pi3
78,8 ft3
Nbre de tiroirs:
1
6
7
12
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
12 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Capacité (impériale) Nbre de tiroirs Conditionnement
16227741 Jeu complet de tiroirs SS 51,1 pi3 12 12 pièces
13493918 Jeu complet de tiroirs SS 23,3 ft3 6 6 pièces
15383985 Tiroir en PP supplémentaire 78,8 ft3 1 1 pièce
17277256 Jeu complet de tiroirs SS 29,2 pi3 6 1 pièce
17798044 Tiroir en PP supplémentaire 29,2 pi3 1 1 pièce
13203219 Jeu complet de tiroirs SS 11,5 ft3 7 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16227741 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5169.41€
    4570.00€ / 12 pièces
    Économisez 599.41€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Choisissez les tiroirs coulissants en acier inoxydable Thermo Scientific™ comme solution pratique remplaçant les étagères à claire-voie des réfrigérateurs.
Choisissez les tiroirs coulissants en acier inox Thermo Scientific™ comme solution pratique remplaçant les étagères à claire-voie. Il s’agit d’une option pour les réfrigérateurs haute performance Thermo Scientific™.
  • Tiroirs en acier inoxydable
  • Réglables avec extension totale
Informations de commande :
Montés en usine ; à préciser lors de la commande du réfrigérateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Jeu complet de tiroirs SS
Capacité (impériale) 51,1 pi3
Capacité (métrique) 1447 L
Tiroirs Acier inoxydable
Nbre de tiroirs 12
À utiliser avec (équipement) 51 cu. ft. (1447L) Refrigerators and Freezers