Learn More
Romidepsin, MedChemExpress
Description
Romidepsin (FK 228) is a Histone deacetylase (HDAC) inhibitor with anti-tumor activities. Romidepsin (FK 228) inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC4, and HDAC6 with IC50s of 36 nM, 47 nM, 510 nM and 1.4 μM, respectively. Romidepsin (FK 228) is produced by Chromobacterium violaceum, induces cell G2/M phase arrest and apoptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Romidepsin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 128517-07-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H36N4O6S2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | FK 228 FR 901228 NSC 630176 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (184.95 mM) |
| Afficher plus |