Learn More
Ronidazole (1000 µg/mL dans du méthanol), TRC
Code produit 30399401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1x1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399401 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399401 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT08281X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ronidazole (RNZ)
CAS 7681-76-7
Formule moléculaire C6 H8 N4 O4
Quantité 1x1 mL
Synonyme Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate
Formule InChI InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
SMILES Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC (1-méthyl-5-nitroimidazol-2-yl)carbamate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 200.15
Poids de la formule 200.0546
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.