Learn More
Ronidazole-d3, TRC
Code produit 30412802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412802 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30412802 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR6402025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ronidazole-d3
CAS 1015855-87-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 2H3 H5 N4 O4
Quantité 5 mg
Synonyme Ronidazole D3, 1H-Imidazole-2-methanol','1-(methyl-d3)-5-nitro-','2-carbamate (ACI), 2-(Carbamoyloxymethyl)-1-methyl-d3-5-nitro-imidazole
Formule InChI InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC [5-nitro-1-(tridéutérométhyl)imidazol-2-yl]carbamate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 203.17
Poids de la formule 203.0734
Pourcentage de pureté >95