Learn More
Ronidazole, TRC
Code produit 30421293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30421293 5 g
30418715 500 mg
30413395 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421293 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR6402005G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-76-7
Formule moléculaire C6 H8 N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 200.15
Synonyme Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate
Nom IUPAC (1-méthyl-5-nitroimidazol-2-yl)méthylcarbamate
SMILES Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ronidazole (RNZ)
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)
Poids de la formule 200.0546