Learn More
R&D Systems™ ROR gamma Plasmid
Artikelnummer. 18741674 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Packungsgröße:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18741674 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18741674 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP225278
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. For expression of hROR gamma protein in mammalian cells, induction of IL-17A promoter activity
The ROR gamma Plasmid is a mammalian expression vector construct, pCMV/hRORgamma, containing coding sequence of human RAR-related orphan receptor gamma.
  • Species: Human
  • Gene: RORC
  • Immunogen: Human ROR gamma Plasmid
  • Total contents of 10μg is enough for one 96-well cell transfection
Recommended Storage
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Product Type ROR gamma Plasmid
Quantity 10 μg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.