Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal
Code produit 11428916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428916 25 g 25g
11438916 100 g 100g
11448916 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428916 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17053.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.70€
    38.65€ / 25g
    Économisez 7.05€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
Rose Bengal is a stain used in the eye drops to identify the eye damage. It finds application in the preparation of foraminifera for microscopic analysis, photosensitizing reactions and as a dye. In synthetic chemistry, it is utilized to convert triplet oxygen to singlet oxygen, which is used in [2+2] cycloadditions with alkenes. Its derivatives have important medical functions and used for the treatment of cancer. It acts as an alternative to phloxine B in Kreyberg's stain for keratin and mucus. As a fluorescent probe, it is used for the determination of NAD binding sites of alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-69-9
Formule moléculaire C20H4Cl4I4Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 1019.644
Numéro MDL MFCD00151169
Clé InChI DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rose bengal disodium salt, r105 sodium, rose bengal sodium, rose-bengal 131 i natrium, food red no. 105, sodium salt, food red color no. 105, sodium salt, rosa bengala sodica 131 i inn-spanish, rose bengale 131 i sodique inn-french, sel disodique de rose bengale iodee 131 i, roseum bengalense 131 i natricum inn-latin
CID PubChem 87244310
Nom IUPAC sodium ; 4,5,6,7-tétrachloro-3’,6-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tétraiodospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rose Bengal
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 3645857
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8262
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 1017.65
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rose Bengal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..