Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengale, 85 %, pure, certifiée
Code produit 10391541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10391541 25 g Flacon en verre 25g
10761244 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10391541 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 419150250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.70€
    74.65€ / 25g
    Économisez 15.05€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-69-9
Formule moléculaire C20H4Cl4I4Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 1019.644
Numéro MDL MFCD00005043
Clé InChI DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 94, C.I. 45440
CID PubChem 87244310
Nom IUPAC sodium ; 4,5,6,7-tétrachloro-3’,6-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tétraiodospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rose Bengal
Rapport d’absorption 1.21 to 1.95
Teneur en colorant 80% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 544 to 550nm
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 85%
Merck Index 15, 8393
Couleur Marron à rouge
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble (36%).
Quantité 25 g
Point d’éclair >92°C
Forme physique Poudre
Poids de la formule 1017.65
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rose Bengal