Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengale, 85 %, pure, haute pureté, coloration biologique
Code produit 13478428 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13478428 100 g Flacon en verre 100g
10571441 1 g Flacon en verre 1g
10730891 5 g Flacon en verre 5g
10504654 25 g Flacon en verre 25g
13408438 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13478428 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 189451000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019,644 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-69-9
Formule moléculaire C20H4Cl4I4Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 1019.644
Numéro MDL MFCD00005043
Clé InChI DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 94, C.I. 45440
CID PubChem 87244310
Nom IUPAC sodium ; 4,5,6,7-tétrachloro-3’,6-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tétraiodospiro[2-benzofurane-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rose Bengal
Rapport d’absorption 1.21 to 1.95
Teneur en colorant 80% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 540 to 550nm (in water)
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 85%
Couleur Bordeaux/Rouge à Brun/Rouge
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble (36%).
Quantité 100 g
Point d’éclair >92°C
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 1017.65
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rose Bengal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement