Learn More
Roseoflavine, ≥ 97 %, MP Biomedicals™
Code produit 11494591 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494591 0.1 g 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11494591 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215425280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3205.00€
    3049.20€ / 100mg
    Économisez 155.80€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Antibactérien
Identifiants chimiques
CAS 51093-55-1
Formule moléculaire C18H23N5O6
Poids moléculaire (g/mol) 405.411
Clé InChI IGQLDUYTWDABFK-GUTXKFCHSA-N
Synonyme roseoflavin, roseoflavine, 8-demethyl-8-dimethylamino riboflavin, 1-deoxy-1-8-dimethylamino-7-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo g pteridin-10 2h-yl-d-ribitol
CID PubChem 49867612
ChEBI CHEBI:72346
Nom IUPAC 8-(diméthylamino)-7-méthyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentyl]benzo[g]ptéridine-2,4-dione
SMILES CC1=CC2=C(C=C1N(C)C)N(C3=NC(=O)NC(=O)C3=N2)CC(C(C(CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Roseoflavin
Couleur Marron
Plage de pourcentage du dosage ≥97 %
Quantité 0.1 g
Poids de la formule 405.4
Forme physique Solide