Learn More
Roseoflavine, TRC
Code produit 30409676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409676 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409676 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR68500025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Roseoflavin
CAS 51093-55-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19 H24 N4 O6
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24N4O6/c1-9-4-10-5-11-17(20-19(29)21-18(11)28)23(13(10)6-12(9)22(2)3)7-14(25)16(27)15(26)8-24/h4-6,14-16,24-27H,7-8H2,1-3H3,(H,21,28,29)/t14-,15+,16-/m0/s1
SMILES O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN(C1=NC2=O)C(C(N=C1C(N2)=O)=C3)=CC(N(C)C)=C3C
Nom IUPAC 8-(diméthylamino)-7-méthyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tétrahydroxypentyl]pyrimido[4,5-b]quinoléine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 404.42
Poids de la formule 404.1696
Pourcentage de pureté >95