Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rosin, gum |
| Acidité | 163 to 173mg KOH/g |
| Point de fusion | 75.0°C to 81.0°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’éclair | 180°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 2.5 kg |
| Merck Index | 14,8266 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 130mg/l (20°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Rosin, gum
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Rosin