Learn More
Acide rosmarinique, 98,6 %, MP Biomedicals™
Code produit 11435881 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11435881 5 mg
11445881 10 mg
11455881 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435881 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215979205
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 20283-92-5
Formule moléculaire C18H16O8
Poids moléculaire (g/mol) 360.318
Numéro MDL MFCD00017740
Clé InChI DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Synonyme rosmarinic acid, rosemary acid, r-rosmarinic acid, unii-mqe6xg29yi, rosmarinate, mqe6xg29yi, labiatenic acid, r-o-3,4-dihydroxycinnamoyl-3-3,4-dihydroxyphenyl lactic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid r-1-carboxy-2-3,4-dihydroxyphenyl ethyl ester, 2r-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoyloxy propanoic acid
CID PubChem 5281792
ChEBI CHEBI:50371
Nom IUPAC acide (2R)-3-(3,4-dihydroxyphényl)-2-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoyl]oxypropanoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rosmarinic acid
Note relative au nom Molecular Biology
Couleur Beige
Plage de pourcentage du dosage 0.986
Quantité 5 mg
Poids de la formule 360.32
Forme physique Powder