Learn More
Acide rosmarinique, 98,6 %, MP Biomedicals™
Code produit 11445881 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11445881 10 mg
11435881 5 mg
11455881 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445881 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215979210
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 20283-92-5
Formule moléculaire C18H16O8
Poids moléculaire (g/mol) 360.318
Numéro MDL MFCD00017740
Clé InChI DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Synonyme rosmarinic acid, rosemary acid, r-rosmarinic acid, unii-mqe6xg29yi, rosmarinate, mqe6xg29yi, labiatenic acid, r-o-3,4-dihydroxycinnamoyl-3-3,4-dihydroxyphenyl lactic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid r-1-carboxy-2-3,4-dihydroxyphenyl ethyl ester, 2r-3-3,4-dihydroxyphenyl-2-2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoyloxy propanoic acid
CID PubChem 5281792
ChEBI CHEBI:50371
Nom IUPAC acide (2R)-3-(3,4-dihydroxyphényl)-2-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoyl]oxypropanoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rosmarinic acid
Note relative au nom Molecular Biology
Couleur Beige
Plage de pourcentage du dosage 0.986
Quantité 10 mg
Poids de la formule 360.32
Forme physique Powder