Learn More
Acide rosmarinique, TRC
Code produit 17989454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
5 g
Conditionnement:
10mg
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17989454 5 g 5g
17947834 10 mg 10mg
17948694 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17989454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR6848005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20283-92-5
Formule moléculaire C18 H16 O8
Poids moléculaire (g/mol) 360.31
Synonyme Rosmarinic Acid, Benzenepropanoic acid, α-[[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, (αR)- (9CI), Benzenepropanoic acid, α-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-, [R-(E)]-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 2-ester with 3-(3,4-dihydroxyphenyl)lactic acid, Rosmarinic acid, Labiatenic acid, Labiatic acid, Mamorekku RUH 2, Meiji Red Perilla Polyphenol, NPLC 0542, RM 21A, Rosemaric acid, Rosemary acid, trans-Rosmarinic acid
Nom IUPAC (2R)-3-(3,4-dihydroxyphényl)-2-[(E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoyl]acide oxypropanoïque
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau Rosmarinic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
Poids de la formule 360.0845
Pourcentage de pureté >95%