Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide rosolique
Code produit 10461461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10461461 100 g Flacon en verre 100g
10615102 25 g Flacon en verre 25g
11976921 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10461461 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 229831000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 603-45-2 | C19H14O3 | 290.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 603-45-2
Formule moléculaire C19H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.32
Numéro MDL MFCD00001624
Clé InChI FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
CID PubChem 5100
ChEBI CHEBI:34544
Nom IUPAC 4-[bis(4-hydroxyphényl)méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Rosolic acid
Couleur Marron-rouge
Perte à la dessiccation 10% max. (110°C, 1 hr)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 08,361
Merck Index 15,872
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in naoh,koh,70% h2so4 and hcl,freely soluble in alcohol,slightly soluble in ether and chloroform
Poids de la formule 290.32
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Rosolic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.