Learn More
Acide rosolique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420347 100 g 100g
11410347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21737.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 603-45-2 | C19H14O3 | 290.32 g/mol
Rosolic acid is used as a pH indicator in the range from 5.0 to 6.8. It acts as an intermediate in the manufacturing dyes. It is involved in the activation of heme oxygenase and in the inhibition of DNA fragmentation. It finds application in the selective isolation of coliform bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide rosolique est utilisé comme indicateur de pH dans la plage allant de 5,0 à6,8. Il agit comme intermédiaire dans la fabrication des colorants. Il est impliqué dans l’activation de l’hème oxygénase et dans l’inhibition de la fragmentation de l’ADN. Il est utilisé dans l’isolement sélectif des bactéries coliformes.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’hydroxyde de sodium, l’hydroxyde de potassium et les acides forts. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-45-2
Formule moléculaire C19H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 290.32
Numéro MDL MFCD00001624
Clé InChI FYEHYMARPSSOBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aurin, rosolic acid, corallin, p-rosolic acid, aurine, spirit aurine, corallin spirit soluble, 4,4'-dihydroxyfuchsone, aurin no. 555, 4-bis 4-hydroxyphenyl methylene cyclohexa-2,5-dienone
CID PubChem 5100
ChEBI CHEBI:34544
Nom IUPAC 4-[bis(4-hydroxyphényl)méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)=C1C=CC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Rosolic acid
Quantité 100 g
Beilstein 2055205
Merck Index 14,881
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,sodium hydroxide,potassium hydroxide and strong acids. Insoluble in water.
Poids de la formule 290.32