Learn More
Bras latéraux simples Quickfit™
Code produit 12485266
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
8 mm
10 mm
13 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
12485266 8 mm 5 pièces
12957306 10 mm 5 pièces
15577910 13 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12485266 Fournisseur Quickfit Code fournisseur GP3RA/5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sa conception assure un excellent contrôle du débit et permet une utilisation avec des fluides et des gaz dont la température se situe entre -20 °C et 200 °C.
  • Conception rotative pour un contrôle précis du liquide goutte à goutte très utile sur les burettes
  • Verre borosilicaté avec clé en PTFE pour une excellente résistance chimique
  • Aucune lubrification requise - aucun grippage, aucune contamination
  • Plage de températures de -20°C à 200°C
  • Capacité de vide jusqu’à 10-4 Torr
  • Augmentation de diamètre du cylindre pour une vidange plus efficace
  • Anneau de verrouillage pour éviter tout retrait accidentel
  • Clé ergonomique pour une bonne préhension et un fonctionnement facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Bras latéral simple
Diamètre (métrique) 8 mm
Matériau Verre borosilicaté, PTFE (clé)
À utiliser avec (équipement) Robinet d’arrêt GP Rotaflo™