Learn More
Pièces de rechange pour robinet d’arrêt Rotaflo™
Code produit 12967306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Anneau de verrouillage
Clé de rechange
Clé pour robinet d’arrêt
Pièces de rechange pour robinet d’arrêt
Alésage de bouchon:
3 mm
6 mm
10 mm
Conditionnement:
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Alésage de bouchon Conditionnement
12967306 Clé pour robinet d’arrêt 6 mm 5 pièces
12947306 Anneau de verrouillage 3 mm 5 pièces
12852785 Anneau de verrouillage 6 mm 5 pièces
10213410 Clé de rechange 3 mm 5 pièces
12693022 Clé pour robinet d’arrêt 10 mm 5 pièces
12643032 Pièces de rechange pour robinet d’arrêt 10 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12967306 Fournisseur Quickfit Code fournisseur GP6K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    159.89€ / 5 pièces
    Économisez 60.11€
    27% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
Anneaux de verrouillage et clés de rechange pour robinets d’arrêt Quickfit Rotaflo™
Les clés de rechange et les anneaux de verrouillage doivent être commandés séparément (veuillez consulter notre site Web ou contacter le service clientèle)
Spécification
Type Clé pour robinet d’arrêt
Alésage de bouchon 6 mm
À utiliser avec (équipement) Robinet d’arrêt GP Rotaflo™