Learn More
Bras latéraux simples à profil droit Rotaflo™ pour burettes
Code produit 12539536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
8 mm
10 mm
13 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
12539536 8 mm 5 pièces
10355240 10 mm 5 pièces
15587910 13 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12539536 Fournisseur Quickfit Code fournisseur GP3ST/5
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre borosilicaté résistant aux produits chimiques avec clé en PTFE et conception rotative pour un contrôle précis du liquide goutte à goutte
  • Aucune lubrification requise - aucun grippage, aucune contamination
  • Plage de températures : -20°C à 200°C
  • Capacité de vide jusqu’à 10 Torr
  • Augmentation de diamètre du cylindre pour la vidange
  • Anneau de verrouillage pour éviter tout retrait accidentel
  • Clé ergonomique pour une bonne préhension et un fonctionnement facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Bras latéral simple
Diamètre (métrique) 8 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Robinet d’arrêt GP Rotaflo™