Learn More
Bras latéraux simples à profil droit Rotaflo™ pour burettes
Code produit 15587910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
8 mm
10 mm
13 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
15587910 13 mm 10 pièces
12539536 8 mm 5 pièces
10355240 10 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15587910 Fournisseur Quickfit Code fournisseur GP10ST/10
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre borosilicaté résistant aux produits chimiques avec clé en PTFE et conception rotative pour un contrôle précis du liquide goutte à goutte
  • Aucune lubrification requise - aucun grippage, aucune contamination
  • Plage de températures : -20°C à 200°C
  • Capacité de vide jusqu’à 10 Torr
  • Augmentation de diamètre du cylindre pour la vidange
  • Anneau de verrouillage pour éviter tout retrait accidentel
  • Clé ergonomique pour une bonne préhension et un fonctionnement facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Robinet d’arrêt de rechange
Alésage de bouchon 10 mm
Diamètre (métrique) 13 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) du bras latéral 13 mm
Longueur (métrique) 225 mm
Température (métrique) -20°C à 200°C
À utiliser avec (équipement) Robinet d’arrêt GP Rotaflo™
Contenu Avec clé en PTFE