Learn More
Robinet d’arrêt à trois voies Rotaflo™
Code produit 15507920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
3 mm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Conditionnement
15507920 3 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15507920 Fournisseur Quickfit Code fournisseur HP3TW/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    978.60€
    928.54€ / 5 pièces
    Économisez 50.06€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Testé individuellement pour des performances sous vide.
Spécification
Type Robinet d’arrêt 3 voies
Alésage de bouchon 3 mm
Matériau Verre
Diamètre (métrique) du bras latéral Alésage :5 mm, dia. ext. :8 mm
Longueur (métrique) 215 mm