Learn More
Hirschmann™ Pompe péristaltique rotarus™ Flow 50
Code produit 15623516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15623516 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15623516 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9501342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4483.50€
    3054.00€ / 1 pièces
    Économisez 1429.50€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe d’alimentation confortable et précise avec options de contrôle pour la vitesse et le débit.
  • Pour une distribution continue dans des plages de vitesse comprises entre 0,2 et 100 tours par minute
  • La classe de performances avec 50 watt garantit une distribution exacte
  • Boîtier à revêtement en poudre blanc
  • Classe de protection IP 54
  • La technologie RFID permet de détecter la tête de pompe
  • Détection automatique des blocages et surveillance des ruptures de tuyaux
  • Le panneau de commande pour les fonctions les plus importantes est intégré directement dans le boîtier
  • Équipé d’une unité de commande externe avec écran tactile
  • Changement rapide et sans outil des têtes de pompe
  • Fonctionnement avec 24 VCC
Spécification
Classification du boîtier IP54
Régime moteur 0,2 à 100 tr/min
Normes de connexion USB et interface RS232