Learn More
Hirschmann™ Étalon rotarus™
Description
- Pompe d’alimentation
- Utilisable pour toutes les têtes de pompe rotarus™
- Remplacement rapide des têtes de pompe sans outil
- Les boîtiers des pompes peuvent également être fixés au support ou empilés
- Interfaces numériques et analogiques
Specifications
Specifications
| Ampérage | 100-240 VAC ; 50-60 Hz |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | CE |
| Couleur | Boîtier : blanc |
| Description | Pour débits élevés, interface numérique & analogique |
| Dimensions (L x l x H) | 205 x 100 x 220 |
| Affichage | Écran tactile TFT |
| Débit | 0,0036 à 5 400 ml/min |
| À utiliser avec | rotarus™ Tête de pompe |
| Indice IP | IP54 |
| Show More |