Learn More
Hirschmann™ rotarus™ volume 100i
Description
- rotarus™ volume se positionne comme une pompe de dosage très pratique et précise dès le début comme modèle supérieur de la série
- En plus de la sélection de la vitesse, du débit, du temps de dosage et du volume total, rotarus™ volume présente d’autres fonctions intelligentes
- Diverses méthodes de pompage avec des cycles variables et des vitesses graduées peuvent également être contrôlées de manière précise et fiable
- Comme avec le modèle de flux, les fonctions de base peuvent être définies rapidement et facilement à l’aide du panneau de commande du boîtier
- Le module de fonctionnement externe avec écran tactile TFT dispose d’un menu clair et explicite avec des fonctions supplémentaires
- rotarus™ volume 100 est une pompe de distribution rapide et confortable pour des débits élevés avec des options de contrôle pour la vitesse, le débit, la durée de distribution et le volume total
- Les cycles variables et les vitesses de pompe graduées peuvent être contrôlés de manière fiable et précise
- La classe de performances avec 100 Watt garantit une livraison rapide dans des plages de vitesse comprises entre 5 et 500 tours par minute
- Les boîtiers sont disponibles avec un revêtement en poudre blanc (classe de protection IP54) et une conception en acier inoxydable (rotarus™ volume 100i, classe de protection IP65)
- La technologie RFID est utilisée dans le volume rotarus™ pour détecter la tête de pompe
- Le modèle dispose également d’une fonction de détection automatique des blocages et d’une surveillance des ruptures de tuyaux
- Un panneau de commande pour les fonctions les plus importantes est intégré directement dans le boîtier
- De plus, rotarus™ volume est équipé d’une unité de contrôle externe avec écran tactile
- La technologie de connexion à tête de pompe garantit une manipulation rapide en tant que fonction standard
- Têtes de pompe interchangeables, conception simple et multicanaux
- Changement rapide sans outil des têtes de pompe
- Détection automatique de la tête de pompe et des tuyaux grâce à la technologie RFID
- Panneau de commande situé directement sur le corps de pompe
- Écran tactile TFT avec menu convivial
- Étalonnable
- Mémoire de méthode
- Fonctionnement avec 24 V CC
- Interface USB et RS232 pour le lien de PC à l’aide de l’interface (disponible sous forme d’accessoire)
- Les têtes de pompe d’autres fabricants peuvent être installées sans difficulté à l’aide d’un adaptateur
- Gamme d’accessoires complète
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, IP 65 |
| Canaux | 1-12 |
| Description | For high flow rates |
| Type d’affichage | Écran tactile TFT |
| Débit | 0,0036 à 5 400 ml/min |
| Pression maximale | 2 bars |
| Motor Speed | Plage de tr/min de 1/min : 5-500 |
| Réversible | Oui |
| Contrôle externe | Analogue, digital, serial |
| À utiliser avec | rotarus™ pump heads |
| Afficher plus |