Learn More
Cole-Parmer™ Évaporateur rotatif Stuart™, condenseur à doigt froid, revêtement en plastique
Code produit 15816232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15816232 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15816232 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur RE402P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4390.00€
    4078.26€ / 1 pièces
    Économisez 311.74€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Évaporateur rotatif numérique compact, équipé d’un kit de verrerie verticale, idéal pour l’extraction de solvants lorsque la consommation d’eau pose problème. Revêtement en plastique pour une protection supplémentaire lors d’une utilisation sous vide.
  • Contrôle numérique
  • Orientation pour gaucher ou droitier
  • Mécanisme de levage simple et compensé
  • PTFE / voie d’écoulement des liquides en verre pour inertie chimique
  • Joint hermétique en PTFE imprégné de graphite durable
  • Système d’éjection de tube à vapeur et de flacon efficace
Un évaporateur rotatif est une unité de distillation qui intègre un condenseur efficace avec un flacon pour échantillon rotatif. Étant donné que le flacon contenant le solvant est en rotation, il ne cesse de transférer une fine couche de liquide sur l’ensemble de la surface interne. Ceci offre une très grande surface d’évaporation. L’échantillon ou le ballon florentin peut en outre être chauffé par un bain accessoire pour accélérer le processus. Le système a été entièrement conçu pour être étanche au vide et une pompe à vide accessoire peut être connectée pour réduire la pression totale et donc le point d’ébullition de votre échantillon.
L’unité est également livrée avec un système de dépression facile à utiliser et un système d’alimentation continue, qui permet de prélever davantage de solvant du ballon florentin rotatif sans avoir à interrompre l’opération.
La version avec revêtement en plastique offre une sécurité supplémentaire lors de l’utilisation de la verrerie sous vide. Le revêtement en plastique garantit la diminution des risques de blessures chez l’opérateur en cas de défaillance d’un composant en verre sous vide. La sécurité supplémentaire d’un revêtement en plastique donne également à l’opérateur suffisamment de temps pour transférer tout produit chimique potentiellement dangereux vers un récipient adapté sans déversement.
  • L’évaporateur rotatif RE402P est livré avec un condenseur en verre à doigt froid à orientation verticale pour une utilisation avec de la glace ou de la glace sèche pour les solvants volatils ou à faible ébullition. Offre d’une solution de refroidissement sans avoir besoin d’une alimentation constante en eau de refroidissement.
  • Kit de verre402P
    Condenseur à doigt froid revêtu de plastique, adaptateur pour bobine verticale revêtu de plastique, vidange pour condenseur à doigt froid, tube de vapeur pour condenseur à doigt froid, flacon récepteur de 1000 ml revêtu de plastique, flacon florentin de 1000 ml revêtu de plastique, tube d’alimentation avec robinet d’arrêt, joint à vide, clip de joint conique, clip de joint sphérique
Spécification
Vide max. 3 mmHg
Tension 100/240 V
Capacité (métrique) 2 L
Vitesse 10 à 310 tr/min
Affichage Numérique
Type du moteur CC sans balais
Type de condenseur Glace sèche
Type à flacon compatible Échantillon :TS29/38 en forme de poire, récepteur :Flacon rond S35/20
Dimensions (L x l x H) 385 x 335 x 470 à 610 mm
Certifications CE
Garantie 3 ans
Fréquence 50/60 Hz